Få mere at vide
3-Methyl-1H-pyrazol-5-amine, 95%, Maybridge
Artikelnummer. 10092343
Skift visning
Amber Glass Bottle; 1g
Artikelnummer.
10092343 Amber Glass Bottle; 1g
1 options
Artikelnummer. 10092343 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM00084DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS 31230-17-8
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C4H7N3
MDL nummer MFCD00051640
Mængde 1 g
Synonym 3-amino-5-methylpyrazole, 3-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-methyl, 5-amino-3-methylpyrazole, 3-amino-5-methyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-methyl-1h-pyrazole, 5-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-methyl-2h-pyrazol-3-amine, 5-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 5-methylpyrazol-3-amine
InChI nøgle FYTLHYRDGXRYEY-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=NN1)N
IUPAC navn 5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Molekylvægt (g/mol) 97.121
PubChem CID 93146
Formel vægt 97.12
Procent renhed 95%