Få mere at vide
3-Methyl-1H(4H)-1,2,4-triazole-5-thione, TRC
Artikelnummer. 30465038
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30465038 1 g
1 options
Artikelnummer. 30465038 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3312251G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-methyl-1,4-dihydro-1,2,4-triazole-5-thione
CAS 7271-44-5
Molekylær formel C3 H5 N3 S
Mængde 1 g
Synonym 1,2-Dihydro-5-methyl-3H-1,2,4-triazole-3-thione, 3-Methyl-Δ2-1,2,4-triazoline-5-thione, 1,2-Dihydro-5-methyl-3H-1,2,4-triazole-3-thione, 2-Methyl-1,3,4-triazole-5-thiol, 3-Mercapto-5-methyl-1,2,4-triazole, 3-Mercapto-5-methyl-1H-1,2,4-triazole, 3-Mercapto-5-methyl-4H-1,2,4-triazole, 3-Methyl-1,2,4-triazole-5-thiol, 3-Methyl-1,2,4-triazolethiol, 3-Methyl-5-mercapto-1,2,4-triazole, 5-Mercapto-2-methyl-1,2,4-triazole, 5-Mercapto-3-methyl-1,2,4-triazole, 5-Methyl-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-Methyl-3-mercapto-1,2,4-triazole, NSC 166651, NSC 202519, NSC 508416
InChI formel InChI=1S/C3H5N3S/c1-2-4-3(7)6-5-2/h1H3,(H2,4,5,6,7)
SMIL CC1=NNC(=S)N1
IUPAC navn 3-methyl-1,4-dihydro-1,2,4-triazole-5-thione
Molekylvægt (g/mol) 115.157
Formel vægt 115.02