Få mere at vide
[(3-Methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)thio]acetic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tiazotic Acid |
| CAS | 64679-65-8 |
| Molekylær formel | C5 H7 N3 O2 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | [(3-Methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)thio]acetic acid, Acetic acid, 2-[(3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)thio]-, Acetic acid, [(5-methyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)thio]- (9CI), 2-[(3-Methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)thio]acetic acid, NSC 78999, Tiazotic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O2S/c1-3-6-5(8-7-3)11-2-4(9)10/h2H2,1H3,(H,9,10)(H,6,7,8) |
| SMIL | Cc1nnc(SCC(=O)O)[nH]1 |
| IUPAC navn | 2-[(5-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)sulfanyl]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.193 |
| Formel vægt | 173.026 |