missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[(3-Methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)thio]acetic acid, TRC

Artikelnummer. 30473926
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30473926 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30473926 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM24208510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tiazotic Acid
CAS 64679-65-8
Molekylær formel C5 H7 N3 O2 S
Mængde 10 mg
Synonym [(3-Methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)thio]acetic acid, Acetic acid, 2-[(3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)thio]-, Acetic acid, [(5-methyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)thio]- (9CI), 2-[(3-Methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)thio]acetic acid, NSC 78999, Tiazotic acid
InChI formel InChI=1S/C5H7N3O2S/c1-3-6-5(8-7-3)11-2-4(9)10/h2H2,1H3,(H,9,10)(H,6,7,8)
SMIL Cc1nnc(SCC(=O)O)[nH]1
IUPAC navn 2-[(5-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)sulfanyl]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 173.193
Formel vægt 173.026
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.