Få mere at vide
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one (Edaravon), TRC
Artikelnummer. 30005079
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30005079 1 g
1 options
Artikelnummer. 30005079 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE3350001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
CAS 89-25-8
Molekylær formel C10 H10 N2 O
Mængde 1 g
Synonym 2-Pyrazolin-5-one, 3-methyl-1-phenyl- (8CI), 2,4-Dihydro-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, 1-Phenyl-3-methyl-1H-4,5-dihydropyrazol-5-one, 1-Phenyl-3-methyl-2-pyrazolin-5-one, 1-Phenyl-3-methyl-5-oxopyrazole, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolinone, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazoline-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-4,5-dihydropyrazol-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-4,5-dihydropyrazole-5-one, 3-Methyl-1-phenyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenylpyrazol-5(4H)-one, 3-Methyl-1-phenylpyrazolin-5-one, 4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenylpyrazole, 5-Methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one, 5-Methyl-2-phenyl-2H-pyrazol-3(4H)-one, 5-Methyl-2-phenylpyrazol-3-one, C.I. Developer 1, Developer Z, Edarabone, Edaravone, Edvaradone, MCI 186, Methylphenylpyrazolone, NCI-C 03952, NSC 12, NSC 26139, NSC 2629, Norantipyrine, Norphenazone, Phenylmethyl pyrazolone, Radicava, Radicut
InChI formel InChI=1S/C10H10N2O/c1-8-7-10(13)12(11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
SMIL CC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2
IUPAC navn 5-methyl-2-phenyl-4H-pyrazol-3-one
Molekylvægt (g/mol) 174.2
Formel vægt 174.0793