Få mere at vide
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-on, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10755221 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10755221 500 g Glasflaske 500g
10081340 5 g Glasflaske 5g
10183460 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10755221 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127465000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89-25-8 | C10H10N2O | 174.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-25-8
Molekylær formel C10H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 174.2
MDL nummer MFCD00003138
InChI nøgle QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edaravone, 3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, norphenazone, radicut, 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, developer z, methylphenylpyrazolone, norantipyrine, c.i. developer 1, phenylmethylpyrazolone
PubChem CID 4021
ChEBI CHEBI:31530
IUPAC navn 5-methyl-2-phenyl-4H-pyrazol-3-on
SMIL CC1=NN(C(=O)C1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 127.0°C to 131.0°C
Farve Beige til gul
Kogepunkt 287.0°C (265.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Beilstein 24, 20
Merck Index 15, 6802
Opløselighedsinformation Solubility in water: 3g/L water (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and benzene,insoluble in ether,soluble in acids
Formel vægt 174.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.