Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 127,0 °C til 131,0 °C |
| Farve | Beige til gul |
| Kogepunkt | 287,0 °C (265,0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .