Få mere at vide
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, 98+%
Artikelnummer. 11499083
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499083 100 g 100g
11409093 500 g 500g
11419093 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499083 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11161.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 89-25-8 | C10H10N2O | 174,203 g/mol
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-on anvendt som reagens til påvisning af reducerende kulhydrater ved ESI/MALDI-MS.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-on anvendt som reagens til påvisning af reducerende kulhydrater ved ESI/MALDI-MS.
Opløselighed
Opløseligt i vand (3,3g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-25-8
Molekylær formel C10H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 174.203
MDL nummer MFCD00003138
InChI nøgle QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edaravone, 3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, norphenazone, radicut, 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, developer z, methylphenylpyrazolone, norantipyrine, c.i. developer 1, phenylmethylpyrazolone
PubChem CID 4021
ChEBI CHEBI:31530
IUPAC navn 5-methyl-2-phenyl-4H-pyrazol-3-on
SMIL CC1=NN(C(=O)C1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Smeltepunkt 127 °C til 131 °C
Tæthed 1.12
Kogepunkt 191 °C (17 mmHg)
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Beilstein 609575
Merck Index 14,6713
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (3,3 g/L).
Formel vægt 174.2
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one