Få mere at vide
3-Methyl-1-Phenyl-2(1H)-Pyridinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-1-Phenyl-2(1H)-Pyridinone |
| CAS | 53427-93-3 |
| Molekylær formel | C12 H11 N O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Methyl-1-Phenyl-2(1H)-Pyridinone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO/c1-10-6-5-9-13(12(10)14)11-7-3-2-4-8-11/h2-9H,1H3 |
| SMIL | CC1=CC=CN(C1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 3-methyl-1-phenylpyridin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.222 |
| Formel vægt | 185.084 |