Få mere at vide
3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11355306 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11355306 2.5 g Glasflaske 2.5g
1 options
Artikelnummer. 11355306 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 295390025
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Navn note 98%
CAS 1128-54-7
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 33°C to 37°C
Farve Hvid
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H10N2
MDL nummer MFCD00003123
Mængde 2.5 g
Synonym 3-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1-phenyl-3-methylpyrazole, pyrazole, 3-methyl-1-phenyl, 1h-pyrazole, 3-methyl-1-phenyl, 1h-pyrazole, methylphenyl, 1h-pyrazole,3-methyl-1-phenyl, acmc-20an11, ksc494g4n, rjxlugsjemsdpk-uhfffaoysa, 3-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole #
InChI nøgle RJXLUGSJEMSDPK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=NN(C=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 3-methyl-1-phenylpyrazol
Molekylvægt (g/mol) 158.20
PubChem CID 70783
Formel vægt 158.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.