Få mere at vide
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole, 98%
Artikelnummer. 11409130
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409130 1 g 1g
11429130 10 g 10g
11419130 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409130 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14841.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1128-54-7 | C10H10N2 | 158.20 g/mol
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol anvendes til fremstilling af 3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd ved en temperatur på 90-°100 C med reagensphosphoroxychlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol bruges til at fremstille 3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd ved en temperatur på 90-°100 C med reagensphosphoroxychlorid.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1128-54-7
Molekylær formel C10H10N2
Molekylvægt (g/mol) 158.20
MDL nummer MFCD00003123
InChI nøgle RJXLUGSJEMSDPK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70783
IUPAC navn 3-methyl-1-phenylpyrazol
SMIL CC1=NN(C=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Smeltepunkt 35°C to 38°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 117870
Synonym 3-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1-phenyl-3-methylpyrazole, pyrazole, 3-methyl-1-phenyl, 1h-pyrazole, 3-methyl-1-phenyl, 1h-pyrazole, methylphenyl, 1h-pyrazole,3-methyl-1-phenyl, acmc-20an11, ksc494g4n, rjxlugsjemsdpk-uhfffaoysa, 3-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole #
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 158.2
Procent renhed 98%