missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl Beta-D-Glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester 2,3,4-Triacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester 2,3,4-Triacetate |
| CAS | 663618-33-5 |
| Molekylær formel | C23H26N2O10 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (2S,3S,4S,5R,6S)-2-(Methoxycarbonyl)-6-((3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl Triacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H26N2O10/c1-12-11-17(25(24-12)16-9-7-6-8-10-16)34-23-21(33-15(4)28)19(32-14(3)27)18(31-13(2)26)20(35-23)22(29)30-5/h6-11,18-21,23H,1-5H3/t18-,19-,20-,21+,23+/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(C)nn2c3ccccc3)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | methyl (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-(5-methyl-2-phenylpyrazol-3-yl)oxyoxane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 490.46 |
| Formel vægt | 490.1587 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?