Få mere at vide
3-Methyl-1-pentanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-1-pentanol |
| CAS | 589-35-5 |
| Molekylær formel | C6H14O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (DL)-3-Methylpentyl Alcohol, (±)-3-Methyl-1-pentanol, 2-Ethyl-4-butanol, 3-Ethyl Butanol, 3-Ethyl-1-butanol, 3-Methylpentanol, NSC 9466 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O/c1-3-6(2)4-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC(C)CCO |
| IUPAC navn | 3-methylpentan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.17 |
| Formel vægt | 102.1045 |