Få mere at vide
3-Methyl-1-cyclohexen, 90 %, Tech ., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10297220 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10297220 25 mL Glasflaske 25ml
1 options
Artikelnummer. 10297220 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 304310250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 591-48-0 | C7H12 | 96.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-1-cyclohexene
Navn note tech., 90%
CAS 591-48-0
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.8000g/mL
Kogepunkt 104°C
Flammepunkt -3°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H12
Lineær formel C6H9CH3
Brydningsindeks 1.4425 to 1.4445
MDL nummer MFCD00001571
Mængde 25 mL
Beilstein 05, 67
Specifik vægtfylde 0.8
Synonym 3-methyl-1-cyclohexene, cyclohexene, 3-methyl, 3-methyl cyclohexene, 3-methyl-cyclohexene, 3-methylcyclohexene-1, 3-methylcyclohex-1-ene, acmc-1atr1
InChI nøgle UZPWKTCMUADILM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1CCCC=C1
IUPAC navn 3-methylcyclohexen
Molekylvægt (g/mol) 96.17
PubChem CID 11573
Formel vægt 96.17
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-1-cyclohexene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.