Få mere at vide
3-Methyl-1-butyn, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10457493 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
10 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10457493 1 mL Glasflaske 1ml
10698214 10 mL Glasflaske 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10457493 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 392740010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 598-23-2 | C5H8 | 68.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-23-2
Molekylær formel C5H8
Molekylvægt (g/mol) 68.12
MDL nummer MFCD00039853
InChI nøgle USCSRAJGJYMJFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-butyne, 1-butyne, 3-methyl, isopentyne, isopropylacetylene, isopropyl acetylene, 3-methylbutyne, 2-methyl-3-butyne, 3-methyl-but-1-yne, 3-methyl,1-butyne
PubChem CID 69019
ChEBI CHEBI:87379
IUPAC navn 3-methylbut-1-yn
SMIL CC(C)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-1-butyne
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.6660g/mL
Kogepunkt 29.5°C
Flammepunkt -30°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHC∽CH
Brydningsindeks 1.3730 to 1.3750 (20°C, 589nm)
Mængde 1 mL
Specifik vægtfylde 0.666
Formel vægt 68.12
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-1-butyne
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.