Få mere at vide
3-Methyl-1-butyn, 96%
Artikelnummer. 15470248
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15470248 25 g 25g
15460248 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53439.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 598-23-2 | C5H8 | 68,119 g/mol
3-Methyl-1-butyn er en terminal alkyn, der undergår hydrosilyleringsreaktion ved hjælp af phenylsilan. 3-Methyl-1-butyn bruges som mellemprodukt til lægemidler, i kosmetik og i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methyl-1-butyn er en terminal alkyn, der undergår hydrosilyleringsreaktion ved hjælp af phenylsilan. 3-Methyl-1-butyn bruges som mellemprodukt til lægemidler, i kosmetik og i kemisk forskning.
Opløselighed
Blandbar med alkohol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Lys- og varmefølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-23-2
Molekylær formel C5H8
Molekylvægt (g/mol) 68.119
MDL nummer MFCD00039853
InChI nøgle USCSRAJGJYMJFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-butyne, 1-butyne, 3-methyl, isopentyne, isopropylacetylene, isopropyl acetylene, 3-methylbutyne, 2-methyl-3-butyne, 3-methyl-but-1-yne, 3-methyl,1-butyne
PubChem CID 69019
ChEBI CHEBI:87379
IUPAC navn 3-methylbut-1-yn
SMIL CC(C)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-1-butyne
Tæthed 0.666
Kogepunkt 30 °C
Flammepunkt −30 °C (−22 °F)
Lineær formel (CH3)2CHC≡CH
Brydningsindeks 1.374
Mængde 25 g
FN nummer UN3295
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol. Ublandelig med vand.
Formel vægt 68.12
Procent renhed 97%