Få mere at vide
3-Methyl-1-butyl-d11 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-1-butyl-d11 Alcohol |
| CAS | 170678-50-9 |
| Molekylær formel | C5 D11 H O |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 1-Butan-1,1,2,2,3,4,4,4-d8-ol, 3-(methyl-d3)- (9 CI), 3-(Methyl-d3)-1-butan-1,1,2,2,3,4,4,4-d8-ol, 3-Methyl-1-butanol-d11, 3-Methyl-1-butanol-D11, 3-Methyl-1-butyl-d11 Alcohol |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6 H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,4,4,4-octadeuterio-3-(trideuteriomethyl)butan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 99.216 |
| Formel vægt | 99.1579 g/mol |
| Vis mere |