Få mere at vide
3-Methyl-1-butanethiol, TRC
Artikelnummer. 30481530
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481530 10 g
30472923 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30481530 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM28889510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 541-31-1
Molekylær formel C5H12S
Molekylvægt (g/mol) 104.21
Synonym 2-Methyl-4-butanethiol, 3-Methylbutanethiol, 3-Methylbutyl Mercaptan, Isoamyl Mercaptan, Isoamyl Sulfhydrate, Isopentanethiol, Isopentyl Mercaptan, Isopentylthiol, iso-Amyl Mercaptan
IUPAC navn 3-methylbutan-1-thiol
SMIL CC(C)CCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-1-butanethiol
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H12S/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Formel vægt 104.066