Få mere at vide
3-Methyl-1-benzyl-piperazine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-1-benzyl-piperazine-d4 |
| CAS | 1794752-53-6 |
| Molekylær formel | C12H14D4N2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-Methyl-1-(phenylmethyl)-piperazine-d4, 1-Benzyl-3-methyl-piperazine-d4, 3-Methyl-1-(phenylmethyl)piperazine-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2/c1-11-9-14(8-7-13-11)10-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,11,13H,7-10H2,1H3/i7D2,9D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])CN(Cc2ccccc2)C([2H])([2H])C(C)N1 |
| IUPAC navn | 1-benzyl-2,2,5,5-tetradeuterio-3-methylpiperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.31 |
| Formel vægt | 194.1721 |