Få mere at vide
3-Methyl-1,5-pentanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-1,5-pentanediol |
| CAS | 4457-71-0 |
| Molekylær formel | C6 H14 O2 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | 3-Methyl-1,5-pentanediol, 1,5-Dihydroxy-3-methylpentane, Diol MPD, MPD, NSC 6496, 1,5-Pentanediol, 3-methyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h6-8H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | CC(CCO)CCO |
| IUPAC navn | 3-methylpentan-1,5-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.1742 |
| Formel vægt | 118.0994 |