Få mere at vide
3-Methyl-1,5-pentanediol Diacrylate (~0.5% 4-Hydroxy Anisole as a stabilizer), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-1,5-pentanediol Diacrylate |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O4/c1-4-11(13)15-8-6-10(3)7-9-16-12(14)5-2/h4-5,10H,1-2,6-9H2,3H3 |
| Formel vægt | 226.1205 |