missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methyl-1-(4-sulfophenyl)-2-pyrazolin-5-one, TRC

Artikelnummer. 30476877
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476877 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476877 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22728550G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-1-(4-sulfophenyl)-2-pyrazolin-5-one
CAS 89-36-1
Molekylær formel C10H10N2O4S
Mængde 50 g
Synonym 4-(4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonic Acid, 1-(4-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone, 1-(4'-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone, 1-(p-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone, 1-(p-Sulfophenyl)-3-methylpyrazolin-5-one, 3-Methyl-1-(4-sulfophenyl)-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-(4-sulfophenyl)pyrazolin-5-one, 3-Methyl-1-(4'-sulfophenyl)-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-(p-sulfophenyl)-2-pyrazolin-5-one, 3-Methyl-1-(p-sulfophenyl)-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenyl-5-pyrazolone-4'-sulfonic Acid, 4-(3-Methyl-5-oxo-4,5-dihydropyrazol-1-yl)benzenesulfonic Acid, NSC 26429, NSC 4752, Pyrazoline G, p-(3-Methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzenesulfonic acid
InChI formel InChI=1S/C10H10N2O4S/c1-7-6-10(13)12(11-7)8-2-4-9(5-3-8)17(14,15)16/h2-5H,6H2,1H3,(H,14,15,16)
SMIL Cc1cc(O)n(n1)c2ccc(cc2)S(=O)(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 254.26
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.