Få mere at vide
3-Methyl-1,3-butanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-1,3-butanediol |
| CAS | 2568-33-4 |
| Molekylær formel | C5H12O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,1-Dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-Dihydroxy-3-methylbutane, 2-Methyl-2,4-butanediol, 3-Hydroxy-3-methylbutan-1-ol, 3-Hydroxy-3-methylbutanol, 3-Methyl-1,3-butylene glycol, Isopentyl diol, Isoprene glycol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O2/c1-5(2,7)3-4-6/h6-7H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)(O)CCO |
| IUPAC navn | 3-methylbutan-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 104.15 |
| Formel vægt | 104.0837 |