missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methyl-1,3,5-pentanetriol (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30483475
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483475 1 g
30479881 100 mg
30479749 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483475 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3204201G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7564-64-9
Molekylær formel C6 H14 O3
Molekylvægt (g/mol) 134.17
Synonym 3-Hydroxy-3-methylpentane-1,5-diol, 3-Methyl-1,3,5-pentanetriol, NSC 361412, Petriol
IUPAC navn 3-methylpentane-1,3,5-triol
SMIL CC(O)(CCO)CCO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-1,3,5-pentanetriol
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H14O3/c1-6(9,2-4-7)3-5-8/h7-9H,2-5H2,1H3
Formel vægt 134.0943
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.