Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-1,2-cyclopentanedione |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 105.0°C to 110.0°C |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 100g/mL |
| Flammepunkt | 100°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |