Få mere at vide
3-Methyl-1,2-benzendiol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylcatechol |
| CAS | 488-17-5 |
| Molekylær formel | C7 H8 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,2-Dihydroxy-3-methylbenzene, 2,3-Dihydroxytoluene, 2,3-Toulenediol, 3-Methyl-1,2-benzenediol, 3-Methylpyrocatechol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4,8-9H,1H3 |
| SMIL | Cc1cccc(O)c1O |
| IUPAC navn | 3-methylbenzen-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.14 |
| Formel vægt | 124.0524 |