Få mere at vide
3-Methyl-1,2-benzendiol, TRC
Artikelnummer. 30484033
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30484033 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30484033 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM290505500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylcatechol
CAS 488-17-5
Molekylær formel C7 H8 O2
Mængde 500 mg
Synonym 1,2-Dihydroxy-3-methylbenzene, 2,3-Dihydroxytoluene, 2,3-Toulenediol, 3-Methyl-1,2-benzenediol, 3-Methylpyrocatechol
InChI formel InChI=1S/C7H8O2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
SMIL Cc1cccc(O)c1O
IUPAC navn 3-methylbenzen-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 124.14
Formel vægt 124.0524