missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Methyl-1,2,4-triazolo[3,4-a]phthalazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-1,2,4-triazolo[3,4-a]phthalazine |
| CAS | 20062-41-3 |
| Molekylær formel | C10 H8 N4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N4/c1-7-12-13-10-9-5-3-2-4-8(9)6-11-14(7)10/h2-6H,1H3 |
| SMIL | Cc1nnc2c3ccccc3cnn12 |
| IUPAC navn | 3-methyl-[1,2,4]triazolo[3,4-a]phthalazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.2 |
| Formel vægt | 184.0749 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?