Få mere at vide
3-Methyl-1,2,3-butanetricarboxylic Acid Trimethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-1,2,3-butanetricarboxylic Acid Trimethyl Ester |
| CAS | 114701-91-6 |
| Molekylær formel | C11 H18 O6 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Methyl-1,2,3-butanetricarboxylic Acid 1,2,3-Trimethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18O6/c1-11(2,10(14)17-5)7(9(13)16-4)6-8(12)15-3/h7H,6H2,1-5H3 |
| SMIL | COC(=O)CC(C(=O)OC)C(C)(C)C(=O)OC |
| IUPAC navn | trimethyl 3-methylbutane-1,2,3-tricarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.257 |
| Formel vægt | 246.11 |