missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methyl-1-(2-(1-piperidinyl)phenyl)butylamine Adipate (1:3), TRC

Artikelnummer. 30470674
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470674 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30470674 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM326260500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-1-(2-(1-piperidinyl)phenyl)butylamine Adipate (1:3)
CAS 1262393-01-0
Molekylær formel C16H26N2.3 x C6H10O4
Mængde 500 mg
Synonym 3-Methyl-1-(2-(1-piperidinyl)phenyl)butylamine Adipic Acid, 3-Methyl-1-(2-(1-piperidinyl)phenyl)butylammonium Adipate, Hexanedioic Acid compd. with alpha-(2-Methylpropyl)-2-(1-piperidinyl)benzenemethanamine
InChI formel InChI=1S/C16H26N2.C6H10O4/c1-13(2)12-15(17)14-8-4-5-9-16(14)18-10-6-3-7-11-18;7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h4-5,8-9,13,15H,3,6-7,10-12,17H2,1-2H3;1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
SMIL CC(C)CC(N)c1ccccc1N2CCCCC2.OC(=O)CCCCC(=O)O
IUPAC navn hexanedioic acid;3-methyl-1-(2-piperidin-1-ylphenyl)butan-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 392.5
Formel vægt 392.2675
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.