Få mere at vide
3-Methyl-1,1-diphenylurea, Mikromol™
Artikelnummer. 30050421
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050421 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050421 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1480.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Methyl-1,1-diphenylurea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-1,1-diphenylurea
CAS 13114-72-2
Analyt- eller komponentnavne 3-Methyl-1,1-diphenylurea
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H14 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Temozolomide Related Compound B, 3-Methyl-1,1-diphenylurea, Temozolomide Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C14H14N2O/c1-15-14(17)16(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3,(H,15,17)
SMIL CNC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn 3-methyl-1,1-diphenylurea
Molekylvægt (g/mol) 226.27
Mængde 25 mg
Formel vægt 226.1106 g/mol