Få mere at vide
3-Methyl-1,1-diphenylurea, Mikromol™
Beskrivelse
3-Methyl-1,1-diphenylurea
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-1,1-diphenylurea |
| CAS | 13114-72-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Methyl-1,1-diphenylurea |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H14 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Temozolomide Related Compound B, 3-Methyl-1,1-diphenylurea, Temozolomide Related Compound B |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2O/c1-15-14(17)16(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3,(H,15,17) |
| SMIL | CNC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 3-methyl-1,1-diphenylurea |
| Vis mere |