missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methoxytyrosine hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30472610
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472610 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472610 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM268760100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methoxytyrosine hydrochloride
CAS 91013-37-5
Molekylær formel C10H13NO4 . HCl
Mængde 100 mg
Synonym Tyrosine, 3-methoxy-, hydrochloride (7CI), 3-Methoxy-DL-tyrosine monohydrochloride, 3-Methoxy-4-hydroxy-DL-phenylalanine hydrochloride, 3-O-Methyl-DL-DOPA hydrochloride, DL-4-Hydroxy-3-methoxyphenylalanine hydrochloride, 2-Amino-3-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)propanoic acid hydrochloride (1:1)
InChI formel InChI=1S/C10H13NO4.ClH/c1-15-9-5-6(2-3-8(9)12)4-7(11)10(13)14;/h2-3,5,7,12H,4,11H2,1H3,(H,13,14);1H
SMIL Cl.COc1cc(CC(N)C(=O)O)ccc1O
IUPAC navn 2-amino-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 247.67
Formel vægt 247.0611
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.