missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methoxytyramine hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16451576
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16451576 500 mg -
16431029 1 g 1g
16419855 250 mg -
16414926 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16451576 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103638
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress 3-Methoxytyramine hydrochloride is an inactive metabolite of dopamine which can activate trace amine associated receptor 1 (TAAR1).

3-Methoxytyramine hydrochloride is an inactive metabolite of dopamine which can activate trace amine associated receptor 1 (TAAR1).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methoxytyramine hydrochloride
CAS 1477-68-5
Farve Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H14ClNO2
Mængde 500 mg
Synonym 3-O-methyl Dopamine hydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (490.99 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL COC1=C(O)C=CC(CCN)=C1.Cl
Molekylvægt (g/mol) 203.67
Formel vægt 203.67
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.