Få mere at vide
3-Methoxythiophenol, 97%
Artikelnummer. 11369469
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369469 1 g 1g
11483384 5 g 5g
11493384 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369469 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10648.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15570-12-4 | C7H8OS | 140.2 g/mol
3-Methoxythiophenol anvendes til fremstilling af allener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methoxythiophenol anvendes til fremstilling af allener.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand. Opløselig i methanol, benzen, hexan, toluen og dichlormethan.
Bemærkninger
Opbevares under tør inert gas. Det er følsomt over for luft. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15570-12-4
Molekylær formel C7H8OS
Molekylvægt (g/mol) 140.2
MDL nummer MFCD00004841
InChI nøgle QMVAZEHZOPDGHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxythiophenol, 3-methoxybenzenthiol, 3-methoxy thiophenol, m-methoxythiophenol, 3-mercaptoanisole, benzenethiol, 3-methoxy, m-methoxybenzenethiol, 3-methoxy-benzenethiol, 3-methoxybenzene-1-thiol, meta-methoxybenzenethiol
PubChem CID 84989
IUPAC navn 3-methoxybenzenthiol
SMIL COC1=CC(=CC=C1)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxythiophenol
Tæthed 1.136
Kogepunkt 225°C to 227°C
Flammepunkt 96°C (204°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.5865
Mængde 1 g
Beilstein 2041496
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in methanol,benzene,hexane,toluene and dichloromethane.
Formel vægt 140.21
Procent renhed 98%