Få mere at vide
3-methoxythiophen-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10603255
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10603255 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10431934 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10603255 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC68601CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 60166-83-8
Molekylær formel C6H6O3S
Molekylvægt (g/mol) 158.17
MDL nummer MFCD01316613
InChI nøgle LSSMRBBQCHSDNS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1483475
IUPAC navn 3-methoxythiophen-2-carboxylsyre
SMIL COC1=C(SC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxythiophene-2-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 2-carboxy-3-methoxythiophene, 3-methoxy-2-thiophenecarboxylic acid, 3-methoxy-2-thienylcarboxlic acid, 3-methoxythiophene carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid,3-methoxy, 2-thiophenecarboxylic acid,3-methoxy, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-methoxy, 3-methoxy-2-thiophene carboxylic acid
Formel vægt 158.18
Procent renhed 97%