Få mere at vide
3-methoxythiobenzamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485487
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15485487 1 g 1g
15495487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32734.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 64559-06-4 | Molekylformel: C8H9NOS | Molekylvægt: 167,226 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64559-06-4
Molekylær formel C8H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 167.226
MDL nummer MFCD04627361
InChI nøgle LQSZSWBMLMGWPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxythiobenzamide, 3-methoxybenzothioamide, 3-methoxy-thiobenzamide, benzenecarbothioamide,3-methoxy, amino 3-methoxyphenyl methane-1-thione, 3-methoxybenzene-1-carbothioamide, acmc-20an1d, #, benzenecarbothioamide, 3-methoxy
PubChem CID 2060838
IUPAC navn 3-methoxybenzencarbothioamid
SMIL COC1=CC=CC(=C1)C(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxythiobenzamide
Smeltepunkt 96 °C til 100 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 167.23
Procent renhed 97%