missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Methoxysulfolane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxysulfolane |
| CAS | 20627-66-1 |
| Molekylær formel | C5H10O3S |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Tetrahydro-3-methoxythiophene 1,1-Dioxide, 3-Methoxytetrahydrothiophene 1,1-Dioxide, 3-Methoxythiolane 1,1-Dioxide, NSC 147303, Tetrahydro-3-methoxythiophene 1,1-Dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O3S/c1-8-5-2-3-9(6,7)4-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | COC1CCS(=O)(=O)C1 |
| IUPAC navn | 3-methoxythiolane 1,1-dioxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.2 |
| Formel vægt | 150.0351 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?