Få mere at vide
3-Methoxyquinoline-5-boronic acid pinacol ester, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440906
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15440906 1 g 1g
15450906 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54211.03
Request Bulk or Custom Format
3-Methoxyquinolin-5-boronsyre pinacol ester bruges som et organisk kemisk syntese mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Methoxyquinolin-5-boronsyre pinacol ester bruges som et organisk kemisk syntese mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 881656-35-5
Molekylær formel C16H20BNO3
Molekylvægt (g/mol) 285.15
MDL nummer MFCD20527212
InChI nøgle MGEKTRDPBDREKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyquinoline-5-boronic acid pinacol ester, 3-methoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-quinoline, 3-methoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, 3-methoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl-quinoline
PubChem CID 68783972
IUPAC navn 3-methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinolin
SMIL COC1=CN=C2C=CC=C(B3OC(C)(C)C(C)(C)O3)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxyquinoline-5-boronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Formel vægt 285.15
Procent renhed 96%