Få mere at vide
3-methoxypyridin-2-ol, TRC
Artikelnummer. 30483880
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30483880 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30483880 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM228000500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-methoxypyridin-2-ol
CAS 20928-63-6
Molekylær formel C6H7NO2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H7NO2/c1-9-5-3-2-4-7-6(5)8/h2-4H,1H3,(H,7,8)
SMIL COc1cccnc1O
IUPAC navn 3-methoxypyridin-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 125.13
Formel vægt 125.0477