Få mere at vide
3'-Methoxypuerarin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16401668
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16401668 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16401668 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN1978
MedChemExpress 3'-Methoxypuerarin (3'-MOP) is an isoflavone extracted from radix puerariae that shows neuron protection activity.
3'-Methoxypuerarin (3'-MOP) is an isoflavone extracted from radix puerariae that shows neuron protection activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Methoxypuerarin
CAS 117047-07-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H22O10
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (560.04 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C(C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=COC3=C([C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@H](O)[C@H]4O)O)CO)C(O)=CC=C13
Molekylvægt (g/mol) 446.4
Formel vægt 446.4
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation