Få mere at vide
3-methoxypropylaminopløsning til ionkromatografi 1g/LH 2 O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12902075 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12902075 100 mL Flaske 100ml
12912075 250 mL Flaske 250ml
12922075 500 mL Flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12902075 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A 001 100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 5332-73-0
Molekylær formel C4H11NO
Molekylvægt (g/mol) 89.14
MDL nummer MFCD00014831
InChI nøgle FAXDZWQIWUSWJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1672
IUPAC navn 3-methoxypropan-1-amin
SMIL COCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxypropylamine
Emballage Flaske
Fysisk form Væske
Koncentration 1 g/L
Type Single-component Standard Solution
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Mængde 100 mL