Få mere at vide
3-Methoxypropyl isothiocyanate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11482238
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482238 25 g 25g
11472238 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15216.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17702-11-3
Molekylær formel C5H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 131.193
MDL nummer MFCD00022063
InChI nøgle UKVFWFDXYBLOLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxypropyl isothiocyanate, 3-methoxypropylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-methoxy-propane, propane,1-isothiocyanato-3-methoxy, propane, 1-isothiocyanato-3-methoxy, 3-methoxypropanisothiocyanate, acmc-1bu13, 3-methoxy-n-propyl isothiocyanate, 3-methoxpropyl isothiocyanate, #
PubChem CID 140274
IUPAC navn 1-isothiocyanato-3-methoxypropane
SMIL COCCCN=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxypropyl isothiocyanate
Tæthed 1.03
Kogepunkt 119°C to 120°C (35 mmHg)
Flammepunkt 77°C (170°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.503
Mængde 25 g
FN nummer UN2922
Beilstein 1751281
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 131.2
Procent renhed 98%