Få mere at vide
3-methoxypropylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10327504
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10327504 10 g 10g
10001894 50 g 50g
10729425 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10327504 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL04220EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 17702-11-3
Molekylær formel C5H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 131.193
MDL nummer MFCD00022063
InChI nøgle UKVFWFDXYBLOLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxypropyl isothiocyanate, 3-methoxypropylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-methoxy-propane, propane,1-isothiocyanato-3-methoxy, propane, 1-isothiocyanato-3-methoxy, 3-methoxypropanisothiocyanate, acmc-1bu13, 3-methoxy-n-propyl isothiocyanate, 3-methoxpropyl isothiocyanate, #
PubChem CID 140274
IUPAC navn 1-isothiocyanato-3-methoxypropan
SMIL COCCCN=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxypropyl isothiocyanate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 131.2
Procent renhed 97%