Få mere at vide
3-Methoxypropionitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxypropionitrile |
| CAS | 110-67-8 |
| Molekylær formel | C4H7NO |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO/c1-6-4-2-3-5/h2,4H2,1H3 |
| SMIL | COCCC#N |
| IUPAC navn | 3-methoxypropanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 85.1 |
| Formel vægt | 85.0528 |