Få mere at vide
3-Methoxypropansyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxypropanoic Acid |
| CAS | 2544-06-1 |
| Molekylær formel | C4H8O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Methoxypropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3/c1-7-3-2-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6) |
| SMIL | COCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 3-methoxypropansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 104.11 |
| Formel vægt | 104.0473 |