Få mere at vide
3-Methoxypropane-1-sulfonyl Fluoride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxypropane-1-sulfonyl Fluoride |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9FO3S/c1-8-3-2-4-9(5,6)7/h2-4H2,1H3 |
| Formel vægt | 156.0256 |