Få mere at vide
3-Methoxypiperidine hydrochloride, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15478017
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15478017 250 mg 250mg
15468017 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51138.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 688809-94-1
Molekylær formel C6H14ClNO
Molekylvægt (g/mol) 151.634
MDL nummer MFCD06800959
InChI nøgle ZRDDHBSVIQRILE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxypiperidine hydrochloride, 3-methoxy-piperidine hydrochloride, 3-methoxypiperidine hcl, 3-methoxy piperidine hcl, piperidine, 3-methoxy-, hydrochloride, 3-methoxypiperidine-hydrogen chloride 1/1, 4045-29-8 3-methoxypiperidine hydrochloride
PubChem CID 23142000
IUPAC navn 3-methoxypiperidine;hydrochloride
SMIL COC1CCCNC1.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxypiperidine hydrochloride
Mængde 250 mg
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 151.64