missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Methoxyphthalic Acid, TRC

Artikelnummer. 30482282
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482282 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30482282 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26641025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Methoxyphthalic Acid
CAS 14963-97-4
Molekylær formel C9 H8 O5
Mængde 25 mg
Synonym 3-Methoxyphthalic Acid, 3-Methoxy-1,2-benzenedicarboxylic Acid, 3-Methoxy-phthalic Acid, 3-Methoxy-1,2-benzenedicarboxylic Acid, 3-Methoxyphthalic Acid, NSC 239374
InChI formel InChI=1S/C9H8O5/c1-14-6-4-2-3-5(8(10)11)7(6)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
SMIL COc1cccc(C(=O)O)c1C(=O)O
IUPAC navn 3-methoxyphthalic acid
Molekylvægt (g/mol) 196.157
Formel vægt 196.037
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.