missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Methoxyphthalic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxyphthalic Acid |
| CAS | 14963-97-4 |
| Molekylær formel | C9 H8 O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-Methoxyphthalic Acid, 3-Methoxy-1,2-benzenedicarboxylic Acid, 3-Methoxy-phthalic Acid, 3-Methoxy-1,2-benzenedicarboxylic Acid, 3-Methoxyphthalic Acid, NSC 239374 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O5/c1-14-6-4-2-3-5(8(10)11)7(6)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMIL | COc1cccc(C(=O)O)c1C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-methoxyphthalic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.157 |
| Formel vægt | 196.037 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?