Få mere at vide
3-Methoxyphenylmagnesiumbromid, 1,0 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431586
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15431586 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 15431586 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54780.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 36282-40-3 | C7H7BrMgO | 211.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxyphenylmagnesium bromide
CAS 36282-40-3
Molekylær formel C7H7BrMgO
MDL nummer MFCD00672002
Mængde 100 mL
FN nummer UN2924
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Synonym 3-methoxyphenylmagnesium bromide, 3-methoxyphenyl magnesium bromide, 3-methoxyphenylmagnesium bromide solution, 3-methoxyphenylmagnesiumbromide, 3-methoxyphenylmagnesiumbromid, bromo 3-methoxyphenyl magnesium, 3-methoxy phenylmagnesium bromide, 3-methoxyphenyl-magnesium bromide, m-methoxyphenyl magnesium bromide, 3-methoxylphenyl magnesium bromide, grignard reagent
InChI nøgle AJKNYEHIJAMGHX-UHFFFAOYSA-M
SMIL COC1=CC=CC([Mg]Br)=C1
IUPAC navn magnesium(2+) anisolbromid
Molekylvægt (g/mol) 211.34
PubChem CID 4605969
Formel vægt 211.34
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1.0M in 2-MeTHF